Chlorure de 3-chloro-2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0153-5G PC0153-10G PC0153-1G
APOSPC0153-5GEA 97.3 EUR InStock
APOSPC0153-5G APOSPC0153-10G APOSPC0153-1G
Chlorure de 3-chloro-2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzoyle 98%
Chlorure de 3-chloro-2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₈H₂Cl₂F₄O
MW: 261 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631344
Numéro CAS: 186517-45-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité