4-Chloro-2-fluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0162-1G PC0162-25G PC0162-5G
APOSPC0162-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC0162-1G APOSPC0162-25G APOSPC0162-5G
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile 98%
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C/22mmHg
Point de fusion: 58…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143284
Numéro CAS: 57381-51-8
EINECS: 260-712-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité