3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0168-1G PC0168-25G PC0168-5G
APOSPC0168-1GEA 97.3 EUR InStock
APOSPC0168-1G APOSPC0168-25G APOSPC0168-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₄ClF₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631515
Numéro CAS: 261763-15-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité