4-Chloro-3-(trifluorométhyl)anisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0185-5G PC0185-10G PC0185-1G
APOSPC0185-5GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC0185-5G APOSPC0185-10G APOSPC0185-1G
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)anisole 98%
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)anisole
Formule: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,58 g/mol
Point d'ébullition: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631404
Numéro CAS: 400-73-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité