2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0186-10G PC0186-5G PC0186-1G
APOSPC0186-10GEA 161 EUR InStock
APOSPC0186-10G APOSPC0186-5G APOSPC0186-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631467
Numéro CAS: 20566-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité