Chlorure de 2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzoyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0188-1G PC0188-5G
APOSPC0188-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC0188-1G APOSPC0188-5G
Chlorure de 2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzoyle
Chlorure de 2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O
MW: 243,01 g/mol
Point d'ébullition: 59…61 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631634
Numéro CAS: 657-05-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité