5-Chloro-2-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-5-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-4-chloro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC0195-10G PC0195-5G PC0195-1G
APOSPC0195-10GEA 108 EUR InStock
APOSPC0195-10G APOSPC0195-5G APOSPC0195-1G
5-Chloro-2-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
5-Chloro-2-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrClF₃
MW: 273,48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631356
Numéro CAS: 261763-24-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité