2-Amino-6-fluorobenzamide 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0205-5G PC0205-25G PC0205-100G
APOSPC0205-5GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC0205-5G APOSPC0205-25G APOSPC0205-100G
2-Amino-6-fluorobenzamide 95+%
2-Amino-6-fluorobenzamide
Formule: C₇H₇FN₂O
MW: 154,1417 g/mol
Point de fusion: 115…118 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00816881
Numéro CAS: 115643-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité