2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0211-10G PC0211-5G PC0211-1G
APOSPC0211-10GEA 232 EUR InStock
APOSPC0211-10G APOSPC0211-5G APOSPC0211-1G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl alcohol 98%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅Cl₂FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631380
Numéro CAS: 219765-56-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité