2,3-Difluoroanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC0218-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC0218-5G APOSPC0218-25G APOSPC0218-100G
2,3-Difluoroanisole
2,3-Difluoroanisole
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Densité: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631562
Numéro CAS: 134364-69-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité