2',6'-Difluoro-3'-méthylacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,6-Difluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC0229-10G PC0229-5G PC0229-25G
APOSPC0229-10GEA 174 EUR InStock
APOSPC0229-10G APOSPC0229-5G APOSPC0229-25G
2',6'-Difluoro-3'-méthylacétophénone 98%
2',6'-Difluoro-3'-méthylacétophénone
Formule: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631339
Numéro CAS: 261763-31-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité