2,3,6-Trifluorobenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0243-1G PC0243-5G
APOSPC0243-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC0243-1G APOSPC0243-5G
2,3,6-Trifluorobenzylamine 98%
2,3,6-Trifluorobenzylamine
Formule: C₇H₆F₃N
MW: 161,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236315
Numéro CAS: 230295-09-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité