2,3-Difluoro-4-methylbenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0251-10G PC0251-5G PC0251-1G
APOSPC0251-10GEA 468 EUR InStock
APOSPC0251-10G APOSPC0251-5G APOSPC0251-1G
2,3-Difluoro-4-methylbenzylamine 98%
2,3-Difluoro-4-methylbenzylamine
Formule: C₈H₉F₂N
MW: 157,16 g/mol
Point d'ébullition: 42 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631409
Numéro CAS: 261763-41-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité