2,6-Difluoro-3-méthylbenzyle bromure
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-4-methylbenzene
PC0258-10G PC0258-5G
APOSPC0258-10GEA 219 EUR InStock
APOSPC0258-10G APOSPC0258-5G
2,6-Difluoro-3-méthylbenzyle bromure
2,6-Difluoro-3-méthylbenzyle bromure
Formule: C₈H₇BrF₂
MW: 221,04 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C/3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631336
Numéro CAS: 261763-44-4
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité