2-Fluorobenzènesulfonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0267-1G PC0267-25G PC0267-5G
APOSPC0267-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC0267-1G APOSPC0267-25G APOSPC0267-5G
2-Fluorobenzènesulfonamide 97%
2-Fluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₆FNO₂S
MW: 175,18 g/mol
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042283
Numéro CAS: 30058-40-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité