(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0277-5G PC0277-1G
APOSPC0277-5GEA 315 EUR InStock
APOSPC0277-5G APOSPC0277-1G
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate 90%
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate
Formule: C₁₀H₅F₁₁O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080614
Numéro CAS: 40677-94-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité