2-Amino-4-(trifluorométhyl)pyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC0306-25GEA 66.9 EUR InStock
APOSPC0306-25G APOSPC0306-1G APOSPC0306-5G
2-Amino-4-(trifluorométhyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-(trifluorométhyl)pyrimidine
Formule: C₅H₄F₃N₃
MW: 163,1 g/mol
Point de fusion: 174…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00828624
Numéro CAS: 16075-42-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité