4-Bromo-3,5-difluorobenzotrifluorure 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)bromobenzene, 4-Bromo-3,5-difluoro-α,α,α-trifluorotoluene
PC0321-1G
APOSPC0321-1GEA 250 EUR InStock
APOSPC0321-1G
4-Bromo-3,5-difluorobenzotrifluorure 95%
4-Bromo-3,5-difluorobenzotrifluorure
Formule: C₇H₂BrF₅
MW: 260,99 g/mol
Densité: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093034
Numéro CAS: 499238-36-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité