Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Fluoroindoline-2,3-dione

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Fluoro-1H-indole-2,3-dione

APOSPC0328-25GEA 97.4 EUR InStock
APOSPC0328-25G
7-Fluoroindoline-2,3-dione
7-Fluoroindoline-2,3-dione


Formule: C₈H₄FNO₂
MW: 165,12 g/mol
Point de fusion: 192…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569508
Numéro CAS: 317-20-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité