3'-Fluoro-4'-méthylacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0338-25G PC0338-5G PC0338-1G
APOSPC0338-25GEA 393 EUR InStock
APOSPC0338-25G APOSPC0338-5G APOSPC0338-1G
3'-Fluoro-4'-méthylacétophénone 98%
3'-Fluoro-4'-méthylacétophénone
Formule: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Point de fusion: 31…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631411
Numéro CAS: 42444-14-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité