4,5-Difluoro-o-phénylènediamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,5-Difluoro-1,2-phenylenediamine, 4,5-Difluorobenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene
PC0342-25G PC0342-100G PC0342-5G
APOSPC0342-25GEA 109 EUR InStock
APOSPC0342-25G APOSPC0342-100G APOSPC0342-5G
4,5-Difluoro-o-phénylènediamine
4,5-Difluoro-o-phénylènediamine
Formule: C₆H₆F₂N₂
MW: 144,12 g/mol
Point de fusion: 131…132 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061131
Numéro CAS: 76179-40-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité