Acide 4-fluoro-m-toluique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0345-25G PC0345-5G
APOSPC0345-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC0345-25G APOSPC0345-5G
Acide 4-fluoro-m-toluique
Acide 4-fluoro-m-toluique
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point de fusion: 164…169 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631424
Numéro CAS: 403-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité