Chlorure de 4-fluoro-3-toluoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluoro-3-methylbenzoyl chloride, 4-Fluoro-3-methylbenzene-1-carbonyl chloride
PC0350-1G PC0350-25G PC0350-5G
APOSPC0350-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0350-1G APOSPC0350-25G APOSPC0350-5G
Chlorure de 4-fluoro-3-toluoyle 98%
Chlorure de 4-fluoro-3-toluoyle
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Point d'ébullition: 129…133 °C/17mmHg
Densité: 1.215 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631426
Numéro CAS: 455-84-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité