4-Chloro-3-fluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0361-25G PC0361-5G
APOSPC0361-25GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC0361-25G APOSPC0361-5G
4-Chloro-3-fluoroaniline 98%
4-Chloro-3-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Point d'ébullition: 226 °C
Point de fusion: 59…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01090987
Numéro CAS: 367-22-6
EINECS: 206-683-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité