4-Fluoro-3-méthylbenzyle bromure
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-methylbenzene
PC0363-10G PC0363-1G PC0363-5G PC0363-25G
APOSPC0363-10GEA 282 EUR InStock
APOSPC0363-10G APOSPC0363-1G APOSPC0363-5G APOSPC0363-25G
4-Fluoro-3-méthylbenzyle bromure
4-Fluoro-3-méthylbenzyle bromure
Formule: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C/3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631425
Numéro CAS: 261951-70-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité