Acide (3-fluoro-4-méthylphényl)acétique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
PC0370-250MG PC0370-1G PC0370-5G PC0370-10G
APOSPC0370-250MGEA 0 EUR InStock
APOSPC0370-250MG APOSPC0370-1G APOSPC0370-5G APOSPC0370-10G
Acide (3-fluoro-4-méthylphényl)acétique
Acide (3-fluoro-4-méthylphényl)acétique
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631536
Numéro CAS: 261951-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité