Acide α,α,α,3-tétrafluoro-o-toluique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC0388-1G PC0388-5G PC0388-25G
APOSPC0388-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSPC0388-1G APOSPC0388-5G APOSPC0388-25G
Acide α,α,α,3-tétrafluoro-o-toluique 97%
Acide α,α,α,3-tétrafluoro-o-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Point de fusion: 119…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631565
Numéro CAS: 261951-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité