2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0409-100G PC0409-25G PC0409-5G
APOSPC0409-100GEA 82.8 EUR InStock
APOSPC0409-100G APOSPC0409-25G APOSPC0409-5G
2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile 99%
2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄FNO
MW: 137,11 g/mol
Point de fusion: 123…126 °C
Densité: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192177
Numéro CAS: 82380-18-5
EINECS: 422-810-7
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité