Acide 2-fluoro-6-méthoxybenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC0412-25GEA 91.6 EUR InStock
APOSPC0412-25G APOSPC0412-5G APOSPC0412-100G
Acide 2-fluoro-6-méthoxybenzoïque 98%
Acide 2-fluoro-6-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Point de fusion: 85…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671764
Numéro CAS: 137654-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité