2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0415-1G PC0415-5G
APOSPC0415-1GEA 372 EUR InStock
APOSPC0415-1G APOSPC0415-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631494
Numéro CAS: 261951-90-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité