2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Methyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0422-25G PC0422-5G PC0422-100G
APOSPC0422-25GEA 58 EUR InStock
APOSPC0422-25G APOSPC0422-5G APOSPC0422-100G
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631684
Numéro CAS: 89976-12-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité