5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0423-10G PC0423-5G
APOSPC0423-10GEA 177 EUR InStock
APOSPC0423-10G APOSPC0423-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236299
Numéro CAS: 231291-18-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité