Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Aluminum(III) Trifluoroacetylacetonate, Trifluoroacetylacetonato Aluminum(III) Salt
PC0429-25G PC0429-5G
APOSPC0429-25GEA 945 EUR InStock
APOSPC0429-25G APOSPC0429-5G
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III) 98%
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III)
Formule: C₁₅H₁₂AlF₉O₆
MW: 486,22 g/mol
Point de fusion: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042062
Numéro CAS: 14354-59-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité