1-Benzyl-3-(trifluoroacetamido)pyrrolidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0436-1G PC0436-5G
APOSPC0436-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC0436-1G APOSPC0436-5G
1-Benzyl-3-(trifluoroacetamido)pyrrolidine
1-Benzyl-3-(trifluoroacetamido)pyrrolidine
Formule: C₁₃H₁₅F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059038
Numéro CAS: 115445-23-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité