2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0446-1G PC0446-25G PC0446-5G
APOSPC0446-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0446-1G APOSPC0446-25G APOSPC0446-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Point de fusion: 106…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631588
Numéro CAS: 62089-35-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité