3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0448-1G PC0448-5G
APOSPC0448-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC0448-1G APOSPC0448-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Point de fusion: 127…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631590
Numéro CAS: 117186-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité