4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0450-25G PC0450-5G
APOSPC0450-25GEA 82.9 EUR InStock
APOSPC0450-25G APOSPC0450-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
Point de fusion: 175…178 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631592
Numéro CAS: 261952-01-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité