2-Méthyl-5-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0455-1G PC0455-250MG
APOSPC0455-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC0455-1G APOSPC0455-250MG
2-Méthyl-5-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
2-Méthyl-5-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631594
Numéro CAS: 261952-03-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité