4-Méthyl-2-(trifluorméthyl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Cyano-5-méthylbenzotrifluorure
APOSPC0459-5GEA 309 EUR InStock
APOSPC0459-5G APOSPC0459-1G
4-Méthyl-2-(trifluorméthyl)benzonitrile
4-Méthyl-2-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃N
Point de fusion: 22…28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631596
Numéro CAS: 261952-05-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité