5-Iodooctafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulphonyl Fluoride
PC0471-25G
APOSPC0471-25GEA 168 EUR InStock
APOSPC0471-25G
5-Iodooctafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride
5-Iodooctafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride
Formule: C₄F₉IO₃S
MW: 426 g/mol
Point d'ébullition: 126…127 °C
Densité: 2.051 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00798139
Numéro CAS: 66137-74-4
EINECS: 266-172-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité