3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 96+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0472-1G PC0472-25G PC0472-5G
APOSPC0472-1GEA 335 EUR InStock
APOSPC0472-1G APOSPC0472-25G APOSPC0472-5G
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 96+%
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₄F₅NO₂S
MW: 249,16 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C/2mmHg
Densité: 1.662 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221621
Numéro CAS: 2613-26-5
EINECS: 447-600-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité