5-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0491-1G PC0491-25G PC0491-5G
APOSPC0491-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0491-1G APOSPC0491-25G APOSPC0491-5G
5-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆BrF₃
MW: 239,04 g/mol
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631587
Numéro CAS: 86845-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité