2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, 2-Amino-5-chloro-2′-fluorobenzophenone
PC0492-100G
APOSPC0492-100GEA 66.7 EUR InStock
APOSPC0492-100G
2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophénone
2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₉ClFNO
MW: 249,67 g/mol
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038381
Numéro CAS: 784-38-3
EINECS: 212-316-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité