α-Bromo-2,3,4,5-tétrafluorotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl bromide
PC0500-25G PC0500-5G
APOSPC0500-25GEA 453 EUR InStock
APOSPC0500-25G APOSPC0500-5G
α-Bromo-2,3,4,5-tétrafluorotoluène
α-Bromo-2,3,4,5-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Point d'ébullition: 107…110 °C/65mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631453
Numéro CAS: 53001-71-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité