2,4,6-Trifluoroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0511-10G PC0511-5G PC0511-1G
APOSPC0511-10GEA 168 EUR InStock
APOSPC0511-10G APOSPC0511-5G APOSPC0511-1G
2,4,6-Trifluoroanisole 98%
2,4,6-Trifluoroanisole
Formule: C₇H₅F₃O
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631502
Numéro CAS: 219998-30-8
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité