(Trifluorométhoxy)-3-anisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC0516-25G PC0516-5G PC0516-10G
APOSPC0516-25GEA 130 EUR InStock
APOSPC0516-25G APOSPC0516-5G APOSPC0516-10G
(Trifluorométhoxy)-3-anisole 98%
(Trifluorométhoxy)-3-anisole
Formule: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631504
Numéro CAS: 142738-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité