2,6-Difluoroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0537-10G PC0537-25G PC0537-100G
APOSPC0537-10GEA 75.4 EUR InStock
APOSPC0537-10G APOSPC0537-25G APOSPC0537-100G
2,6-Difluoroanisole 98%
2,6-Difluoroanisole
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'ébullition: 70…72 °C/56mmHg
Densité: 1.221 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142846
Numéro CAS: 437-82-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité