3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC0553-25G PC0553-5G
APOSPC0553-25GEA 168 EUR InStock
APOSPC0553-25G APOSPC0553-5G
3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene
Formule: C₈H₄F₃NO₄
MW: 235,12 g/mol
Point de fusion: 169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274359
Numéro CAS: 116965-16-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité