Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), 1,1,1-Trifluoro-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amine
PC0574-25G PC0574-100G
APOSPC0574-25GEA 183 EUR InStock
APOSPC0574-25G APOSPC0574-100G
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₂HF₆NO₄S₂
MW: 281,143 g/mol
Point d'ébullition: 90…91 °C
Point de fusion: 46…57 °C
Densité: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00214154
Numéro CAS: 82113-65-3
ONU: 3261
ADR: 8,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité