Sodium trifluoromethanesulphinate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0579-5G PC0579-25G PC0579-100G
APOSPC0579-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0579-5G APOSPC0579-25G APOSPC0579-100G
Sodium trifluoromethanesulphinate 95%
Sodium trifluoromethanesulphinate
Formule: CHF₃O₂S
Point de fusion: 350 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092989
Numéro CAS: 2926-29-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité